Få mere at vide
Lanthan(III)sulfat, vandfri, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483820
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483820 50 g 50g
11493820 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089760.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10099-60-2 | La2O12S3 | 565.979 g/mol
Anvendes til atomvægtbestemmelser for lanthan. Bruges også som katalysator og i elektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-60-2
Molekylær formel La2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 565.979
MDL nummer MFCD00011070
InChI nøgle VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
PubChem CID 159259
IUPAC navn lanthan(3+);trisulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) sulfate
Smeltepunkt 1150°C (decomposition)
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5363
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 566
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.60 g/mL