Få mere at vide
Lanthanum(III)phosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364798
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 11364798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043125.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14913-14-5
Molekylær formel LaO4P
Molekylvægt (g/mol) 233.88
MDL nummer MFCD00150248
InChI nøgle LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)phosphat
SMIL [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) phosphate hydrate
Fysisk form Lump
Mængde 100 g
Formel vægt 233.88 (Anhydrous)