Få mere at vide
Lanthanum(III)phosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354798
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354798 25 g 25g
11364798 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043125.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14913-14-5
Molekylær formel LaO4P
Molekylvægt (g/mol) 233.88
MDL nummer MFCD00150248
InChI nøgle LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)phosphat
SMIL [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) phosphate hydrate
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Formel vægt 233.88 (Anhydrous)