Få mere at vide
Lanthanum(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11384987
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11384987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041990.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14913-14-5
Molekylær formel LaO4P
Molekylvægt (g/mol) 233.88
MDL nummer MFCD00150248
InChI nøgle LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)phosphat
SMIL [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) phosphate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 233.88 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%