Få mere at vide
Lanthanum(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11374987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374987 25 g 25g
11384987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041990.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14913-14-5
Molekylær formel LaO4P
Molekylvægt (g/mol) 233.88
MDL nummer MFCD00150248
InChI nøgle LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)phosphat
SMIL [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) phosphate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 233.88 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%