Få mere at vide
Lanthanum(III)perchlorathexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361748
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361748 25 g 25g
11351748 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011641.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14017-46-0 | Cl3H12LaO18 | 545.33 g/mol
Lanthanum(III)perchlorathexahydrat deltager i fremstillingen af Schiff-basekomplekserne af lanthanid(III)ioner. Når hydratiseret lanthanperchlorat i ethanolisk opløsning behandles med en ethanolisk opløsning af terpyridin, aflejres [La(terpy)3](CIO4)3 som meget små krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14017-46-0
Molekylær formel Cl3H12LaO18
Molekylvægt (g/mol) 545.33
MDL nummer MFCD00150245
InChI nøgle DCEUOMQVLPJQAI-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum perchlorate, lanthanum 3+ perchlorate, perchloric acid, lanthanum 3+ salt, perchloric acid, lanthanum 3+ salt 3:1, lanthanum 3+ triperchlorate, lanthanum iii perchlorate solution
PubChem CID 166977
IUPAC navn lanthan(3+);triperchlorat
SMIL O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Easily soluble in water.
Formel vægt 545.35 (437.26 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic