Få mere at vide
Lanthanum(III)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781954
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11396328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011264.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lanthanum(III)oxid bruges som forløber for LAMOX hurtige ionledere og superledere. Det bruges også til fremstilling af optiske briller, piezoelektriske og termoelektriske materialer. Det er også nyttigt til røntgenbilleder, der intensiverer skærme, fosfor samt dielektrisk og ledende keramik. Derudover bruges det som en katalysator til at bevirke visse organiske transformationer. Det er en af de aktive ingredienser og finder anvendelse i termoelektriske og piezoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
Molekylær formel La2O3
MDL nummer MFCD00011071
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2307°C
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in dilute acid.
Formel vægt 325.82
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.51 g/cm3 at 20°C