Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Lanthanum(III)oxid bruges som forløber for LAMOX hurtige ionledere og superledere. Det bruges også til fremstilling af optiske briller, piezoelektriske og termoelektriske materialer. Det er også nyttigt til røntgenbilleder, der intensiverer skærme, fosfor samt dielektrisk og ledende keramik. Derudover bruges det som en katalysator til at bevirke visse organiske transformationer. Det er en af de aktive ingredienser og finder anvendelse i termoelektriske og piezoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 4200°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2307°C |
| Navn note | Rare Earth Oxides Content |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99.99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in dilute acid. |
| Formel vægt | 325.82 |
| Vis mere |