Få mere at vide
Lanthanum(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4407514
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11366348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011272.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lanthanum(III)oxid bruges som forløber for LAMOX hurtige ionledere og superledere. Det bruges også til fremstilling af optiske briller, piezoelektriske og termoelektriske materialer. Det er også nyttigt til røntgenbilleder, der intensiverer skærme, fosfor samt dielektrisk og ledende keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
MDL nummer MFCD00011071
Synonym Lanthanum trioxide, Lanthanum sesquioxide
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2307°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Molekylær formel La2O3
Opløselighedsinformation Insoluble in water but soluble in dilute acid.
Formel vægt 325.82
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder/lump
Tæthed 6.51 g/cm3 at 20°C