Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11366348
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366348 100 g 100g
11376348 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011272.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lanthanum(III)oxid bruges som forløber for LAMOX hurtige ionledere og superledere. Det bruges også til fremstilling af optiske briller, piezoelektriske og termoelektriske materialer. Det er også nyttigt til røntgenbilleder, der intensiverer skærme, fosfor samt dielektrisk og ledende keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
MDL nummer MFCD00011071
Synonym Lanthanum trioxide, Lanthanum sesquioxide
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2307°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Molekylær formel La2O3
Opløselighedsinformation Insoluble in water but soluble in dilute acid.
Formel vægt 325.82
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder/lump
Tæthed 6.51 g/cm3 at 20°C