Learn More
Lanthan(III)oxid, 99,99%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
1kg
500g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 4200.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2315.0°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Mass, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.94% min. (La2O3) TREO base |
| Lineær formel | La2O3 |
| Merck Index | 15,5414 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Show More |