Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, 99,99 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10224751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10224751 100 g Glasflaske 100g
10137413 500 g Glasflaske 500g
13418438 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10224751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193291000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
Molekylær formel La2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00011071
Tekniske data
Kogepunkt 4200.0°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2315.0°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Mass, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.94% min. (La2O3) TREO base
Lineær formel La2O3
Merck Index 15,5414
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 325.82
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Tab ved tænding 2.0 % max. (1000°C)