Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, 99,99% (REO), Ca 10ppm maks, AAS-kvalitet
Artikelnummer. 11366338
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366338 1 kg 1kg
11346338 50 g 50g
11356338 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011266.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lanthanum(III)oxid bruges som forløber for LAMOX hurtige ionledere og superledere. Det bruges også til fremstilling af optiske briller, piezoelektriske og termoelektriske materialer. Det er også nyttigt til røntgenbilleder, der intensiverer skærme, fosfor samt dielektrisk og ledende keramik. Derudover bruges det som en katalysator til at bevirke visse organiske transformationer. Det er en af de aktive ingredienser og finder anvendelse i termoelektriske og piezoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
Molekylær formel La2O3
MDL nummer MFCD00011071
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2307°C
Navn note For AAS analysis
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,but soluble in dilute acid.
Formel vægt 325.82
Grad AAS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder/lump
Tæthed 6.51