Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, 99,9 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10410671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10410671 250 g Glasflaske 250g
10398843 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10410671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199162500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
Molekylær formel La2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00011071
Tekniske data
Kogepunkt 4200.0°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2315.0°C
Navn note 99.9%
Farve Blå
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.85% min. (La2O3) TREO base
Lineær formel La2O3
Merck Index 15, 5414
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 325.82
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Tab ved tænding 3.0 % max. (1000°C)