Få mere at vide
Lanthanum(III) oxide, 99.9%
Artikelnummer. p-7232499
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 15483067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13246.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1312-81-8 | La{2}O{3}
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Smeltepunkt 2307°C
CAS 1312-81-8
Fysisk form Fast stof
Mængde 50 g
Molekylær formel La{2}O{3}
Procent renhed 99.9%