Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, 99,9%
Artikelnummer. 15493067
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493067 250 g 250g
15483067 50 g 50g
15473067 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13246.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1238.82 DKK
    1114.65 DKK / 250g
    Spare 124.17 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-81-8 | La{2}O{3}
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Smeltepunkt 2307°C
CAS 1312-81-8
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Molekylær formel La{2}O{3}
Procent renhed 99.9%