Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051611
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11308788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041644.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumaflejring
Lanthanum(III)oxid anvendes til vakuumaflejring. Det fungerer også som en forløber for LAMOX hurtige ionledere. Det bruges også til fremstilling af specielle legeringer, optisk glas og ildfaste materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
MDL nummer MFCD00011071
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2307°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5363
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in dilute mineral acids
Formel vægt 325.82
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.51 g/mL