Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11308788
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308788 50 g 50g
11398778 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041644.18
 Begrænset vare
På lager
For vakuumdeponering | CAS: 1312-81-8
Lanthanum(III)oxid anvendes til vakuumaflejring. Det fungerer også som en forløber for LAMOX hurtige ionledere. Det bruges også til fremstilling af specielle legeringer, optisk glas og ildfaste materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
MDL nummer MFCD00011071
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2307°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5363
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in dilute mineral acids
Formel vægt 325.82
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.51 g/mL