Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-44060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Artikelnummer. 10035710
Brand: Thermo Scientific Acros 413021000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lanthanum(III)oxid, 91%, La2O3, CAS-nummer-1312-81-8, 100g, 89% min, 4200,0 grader C, Hvid til Grå, 215-200-5, 325,82, HYGROSKOPISK, GHS H-sætning: Alvorlig øjenirritation Årsag.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
Molekylær formel La2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00011071
Tekniske data
Kogepunkt 4200.0°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2315.0°C
Navn note 91%
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 89% min
Lineær formel La2O3
Merck Index 15, 5414
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 325.82
Procent renhed 91%