Få mere at vide
Lanthan(III)oxid, 91%
Artikelnummer. 10167180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10167180 250 g 250g
10035710 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10167180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413022500
 Begrænset vare
På lager
Lanthan(III)oxid, 91%, La2O3, CAS-nummer-1312-81-8, 100g, 89% min, 4200,0 grader. C, Hvid til Grå, 215-200-5, 325.82, HYGROSKOPISK, GHS H Udtalelse: Forårsager alvorlig øjenirritation. | CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8
Molekylær formel La2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00011071
Tekniske data
Kogepunkt 4200.0°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxide
Smeltepunkt 2315.0°C
Navn note 91%
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 89% min
Lineær formel La2O3
Merck Index 15, 5414
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 325.82
Procent renhed 91%