Få mere at vide
Lanthanum(III)oxalathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058724
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11304798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043122.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79079-18-8 | C6La2O12 | 541.87 g/mol
Lanthanum Oxalat anvendes hovedsageligt i specialglas, fosfor, vandbehandling og katalysator. Dette materiale bruges i glas, keramik, papir, tekstil, belægning, fin- og specialkemikalier. I råoliekrakningskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79079-18-8
Molekylær formel C6La2O12
Molekylvægt (g/mol) 541.87
MDL nummer MFCD00150540
InChI nøgle OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate
PubChem CID 91886560
IUPAC navn lanthan;oxalsyre;decahydrat
SMIL [La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) oxalate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel La2(C2O4)3·xH2O
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water. Soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 541.87 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic