Få mere at vide
Lanthanum(III)oxalathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394788
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394788 500 g 500g
11304798 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043122.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79079-18-8 | C6La2O12 | 541.87 g/mol
Lanthanum Oxalat anvendes hovedsageligt i specialglas, fosfor, vandbehandling og katalysator. Dette materiale bruges i glas, keramik, papir, tekstil, belægning, fin- og specialkemikalier. I råoliekrakningskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79079-18-8
Molekylær formel C6La2O12
Molekylvægt (g/mol) 541.87
MDL nummer MFCD00150540
InChI nøgle OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate
PubChem CID 91886560
IUPAC navn lanthan;oxalsyre;decahydrat
SMIL [La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) oxalate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lineær formel La2(C2O4)3·xH2O
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water. Soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 541.87 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic