Få mere at vide
Lanthanum(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392288
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392288 50 g 50g
11382288 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013196.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537-03-1
Molekylær formel C6La2O12
Molekylvægt (g/mol) 541.865
MDL nummer MFCD00150540
InChI nøgle OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
PubChem CID 164654
IUPAC navn lanthan(3+);oxalat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) oxalate decahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel La2(C2O4)3·10H2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 722.02 (541.87 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic