Få mere at vide
Lanthanum(III) nitride, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7050723
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11358108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039342.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25764-10-7 | LaN | 152.912 g/mol
Lanthanum(III)nitrid bruges som en precursor sammen med siliciumalkoxid til at syntetisere La 9.33 Si 6 O 26 , som finder anvendelse som elektrolytter til fastoxidbrændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25764-10-7
Molekylær formel LaN
Molekylvægt (g/mol) 152.912
MDL nummer MFCD00049962
InChI nøgle QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
PubChem CID 117627
IUPAC navn azanylidynelanthan
SMIL N#[La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitride
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acid.
Formel vægt 152.91
Procent renhed 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum (III) nitride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lanthanum nitride