Få mere at vide
Lanthan(III) nitrid, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11348108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348108 25 g 25g
11358108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039342.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 25764-10-7 | LaN | 152,912 g/mol
Lanthanum(III)nitrid bruges som en precursor sammen med siliciumalkoxid til at syntetisere La 9.33 Si 6 O 26 , som finder anvendelse som elektrolytter til fastoxidbrændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25764-10-7
Molekylær formel LaN
Molekylvægt (g/mol) 152.912
MDL nummer MFCD00049962
InChI nøgle QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
PubChem CID 117627
IUPAC navn azanylidynelanthan
SMIL N#[La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitride
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acid.
Formel vægt 152.91
Procent renhed 99.9%