Få mere at vide
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.999% (REO)
Artikelnummer. p-4407513
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11448480
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044346.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Lanthanum(III)nitrat anvendes som udgangsmateriale til den elektrokemiske syntese af en LaMnO 3 tyndfilmbelægning på rustfrit stålsubstrater. Det bruges som en katalysator til den kemoselektive fremstilling af cykliske og acykliske dithioacetaler. Det bruges til at fremstille lanthanaluminat (LAO) tynde film, LaF 3 nanokrystaller og bis(indolyl) methaner fra indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10277-43-7
Molekylær formel H12LaN3O15
Molekylvægt (g/mol) 433.01
MDL nummer MFCD00149751
InChI nøgle GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
SMIL O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 40°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acids.
IUPAC navn lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
Formel vægt 433.01 (324.92 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White crystalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid, lanthanum(3+) salt, hexahydrate