Få mere at vide
Lanthan(III) nitrathexahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Lanthanum(III)nitrat anvendes som udgangsmateriale til den elektrokemiske syntese af en LaMnO 3 tyndfilmbelægning på rustfrit stålsubstrater. Det bruges som en katalysator til den kemoselektive fremstilling af cykliske og acykliske dithioacetaler. Det bruges til at fremstille lanthanaluminat (LAO) tynde film, LaF 3 nanokrystaller og bis(indolyl) methaner fra indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 40 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvid krystallinsk |
| Analyseprocentområde | 99,99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol og syrer. |
| IUPAC navn | lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat |
| Vis mere |