Få mere at vide
Lanthan(III) nitrathexahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11386338
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386338 250 g 250g
11376338 5 g 5g
11306348 50 g 50g
11396338 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11386338 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011267.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433,01 g/mol
Lanthanum(III)nitrat anvendes som udgangsmateriale til den elektrokemiske syntese af en LaMnO 3 tyndfilmbelægning på rustfrit stålsubstrater. Det bruges som en katalysator til den kemoselektive fremstilling af cykliske og acykliske dithioacetaler. Det bruges til at fremstille lanthanaluminat (LAO) tynde film, LaF 3 nanokrystaller og bis(indolyl) methaner fra indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10277-43-7
Molekylær formel H12LaN3O15
Molekylvægt (g/mol) 433.01
MDL nummer MFCD00149751
InChI nøgle GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
SMIL O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 40 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Udseende Hvid krystallinsk
Analyseprocentområde 99,99% (REO)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og syrer.
IUPAC navn lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
Formel vægt 433,01 (324,92 Vandfri)