Få mere at vide
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11306348
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
Artikelnummer. 11306348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011267.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Lanthanum(III)nitrat anvendes som udgangsmateriale til den elektrokemiske syntese af en LaMnO 3 tyndfilmbelægning på rustfrit stålsubstrater. Det bruges som en katalysator til den kemoselektive fremstilling af cykliske og acykliske dithioacetaler. Det bruges til at fremstille lanthanaluminat (LAO) tynde film, LaF 3 nanokrystaller og bis(indolyl) methaner fra indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10277-43-7
Molekylær formel H12LaN3O15
Molekylvægt (g/mol) 433.01
MDL nummer MFCD00149751
InChI nøgle GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
SMIL O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 40°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acids.
IUPAC navn lanthan(3+)hexahydrattrinitrat
Formel vægt 433.01 (324.92 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White crystalline