Få mere at vide
Lanthanum(III) nitrat-hexahydrat, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 126 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 40 °C |
| Mængde | 500 g |
| Udseende | Krystallinsk |
| Analyseprocentområde | ≥99.0% |
| Lineær formel | La(NO3)3 · 6H2O |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | 1580 g/L i vand |
| Formel vægt | 433,01 g/mol |
| Vis mere |