Få mere at vide
Lanthanum(III)nitrathexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15636040 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15636040
Brand: Honeywell-Fluka 61520100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa,≥ 99,0 % (titrering)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10277-43-7
Molekylær formel H12LaN3O15
Molekylvægt (g/mol) 433.01
MDL nummer MFCD00149751
InChI nøgle GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC navn lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Mængde 100 g
Lineær formel La(NO3)3 · 6H2O
FN nummer UN1477
Formel vægt 433.01g/mol
Procent renhed ≥99% (titration)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lanthanum nitrate hexahydrate