Få mere at vide
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11357647
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11357647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012915.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Lanthanum(III)nitrat anvendes som udgangsmateriale til den elektrokemiske syntese af en LaMnO 3 tyndfilmbelægning på rustfrit stålsubstrater. Det bruges som en katalysator til den kemoselektive fremstilling af cykliske og acykliske dithioacetaler. Det bruges til at fremstille lanthanaluminat (LAO) tynde film, LaF 3 nanokrystaller og bis(indolyl) methaner fra indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10277-43-7
Molekylær formel H12LaN3O15
Molekylvægt (g/mol) 433.01
MDL nummer MFCD00149751
InChI nøgle GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC navn lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 40°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,5363
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acids.
Formel vægt 433.01 (324.92 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lanthanum(III) nitrate hexahydrate