Få mere at vide
Lanthan(III) nitrathexahydrat, 98+%
Artikelnummer. 10607192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607192 100 g Glasflaske 100g
10571081 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    758.65 DKK / 100g
    Spare 151.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10277-43-7
Molekylær formel H12LaN3O15
Molekylvægt (g/mol) 433.01
MDL nummer MFCD00149751
InChI nøgle GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC navn lanthan(3+)hexahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kogepunkt 126,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 40,0 °C
Navn note 98+%
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98% min. (Kompleksometri)
Lineær formel La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Merck Index 15, 5414
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1580 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer, opløselig i alkohol
Formel vægt 433.01
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, lanthanum(3+) salt, hexahydrate