Få mere at vide
Lanthanum(III)nitrathexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10571081
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10277-43-7
Molekylær formel H12LaN3O15
Molekylvægt (g/mol) 433.01
MDL nummer MFCD00149751
InChI nøgle GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC navn lanthan(3+)hexahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 126.0°C
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 40.0°C
Navn note 98+%
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98% min. (Complexometry)
Lineær formel La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Merck Index 15, 5414
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol
Formel vægt 433.01
Procent renhed ≥98%