Få mere at vide
Lanthanum(III)isopropoxid, La 40%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352578
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352578 10 g 10g
11332578 0.5 g 0.5g
11342578 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014616.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19446-52-7 | C9H21LaO3 | 316.169 g/mol
Lanthanum(III)isopropoxid finder anvendelse i asymmetrisk katalyse. Det danner kompleks med en (S,S)-phenyl-bundet-binaphthol, som øger en katalytisk 1,4-addition af malonat til cykliske og acykliske enoner. Det fungerer som en co-katalysator med kobberfluorid-triphenylphosphin i katalytisk allylering af ketoiminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19446-52-7
Molekylær formel C9H21LaO3
Molekylvægt (g/mol) 316.169
MDL nummer MFCD00015305
InChI nøgle SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum isopropoxide, lanthanum iii isopropoxide, acmc-20ako6, lanthanum triisopropoxide, lanthanum 3+ ion tris propan-2-olate, lanthanum 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 9858075
IUPAC navn lanthan(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) isopropoxide
Smeltepunkt 120°C to 128°C
Farve Hvid
Kogepunkt 170°C (0.04 mmHg)(sublimation)
Lugt Alcohol-like
Lineær formel La[OCH(CH3)2]3
Mængde 10 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in terahydrofuran,toluene,hexane and isopropyl alcohol.
Formel vægt 316.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) La 40%
Fysisk form Pulver