Få mere at vide
Lanthanum(III)isopropoxid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10331213 1 g Glasflaske 1g
10137632 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19446-52-7 | C9H21LaO3 | 316.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19446-52-7
Molekylær formel C9H21LaO3
Molekylvægt (g/mol) 316.17
MDL nummer MFCD00015305
InChI nøgle SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum isopropoxide, lanthanum iii isopropoxide, acmc-20ako6, lanthanum triisopropoxide, lanthanum 3+ ion tris propan-2-olate, lanthanum 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 9858075
IUPAC navn lanthan(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) isopropoxide
Farve Hvid til gul
Analyseprocentområde 97.5% min. (Complexometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CHO]3La
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 316.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) isopropoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.