Få mere at vide
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.995+% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059414
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11415310
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044548.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-22-4
Molekylær formel I3La
Molekylvægt (g/mol) 519.62
MDL nummer MFCD00049470
InChI nøgle KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)triiodid
SMIL [I-].[I-].[I-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) iodide
Smeltepunkt 772°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 519.62
Procent renhed ≥99.995%
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive