Få mere at vide
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.995+% (metals basis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum (III) iodide |
| Smeltepunkt | 772°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Formel vægt | 519.62 |
| Procent renhed | ≥99.995% |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Moisture sensitive |