Få mere at vide
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.995+% (metals basis)
Artikelnummer. 11415310
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415310 1 g 1g
11425310 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044548.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-22-4
Molekylær formel I3La
Molekylvægt (g/mol) 519.62
MDL nummer MFCD00049470
InChI nøgle KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)triiodid
SMIL [I-].[I-].[I-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) iodide
Smeltepunkt 772°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 519.62
Procent renhed ≥99.995%
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive