Få mere at vide
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
622.40 DKK - 2089.58 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-22-4
MDL nummer MFCD00049470
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15427455
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047184.03
1g
622.40 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15437455
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047184.06
5g
2089.58 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
13813-22-4
MFCD00049470
Tekniske data
Lanthanum(III) iodide
13813-22-4
MFCD00049470
519.62
Odorless
Light and moisture sensitive
Ultra dry
(metals basis)
Soluble in dimethyl form amide. (578.7 g dm-3 at 20°C). Soluble in water.
99.99%
Ampule
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-465-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater