Få mere at vide
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7050188
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11358697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035801.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Lanthanum(III)iodid anvendes som katalysator ved transesterificering af N-acyloxazolidinoner med alkohol giver de tilsvarende estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-22-4
Molekylær formel I3La
Molekylvægt (g/mol) 519.62
MDL nummer MFCD00049470
InChI nøgle KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)triiodid
SMIL [I-].[I-].[I-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) iodide
Smeltepunkt 772°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 519.62
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic