Få mere at vide
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Lanthanum(III)iodid anvendes som katalysator ved transesterificering af N-acyloxazolidinoner med alkohol giver de tilsvarende estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) iodide |
| Smeltepunkt | 772°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 519.62 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |