Få mere at vide
Lanthanum(III) hydroxide, 99.95% (REO)
Artikelnummer. 11314798
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314798 50 g 50g
11324798 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043123.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14507-19-8 | La(OH)3
Lanthanum(III)hydroxid anvendes i trevejskatalysator-, glas-, keramik- og elektronisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14507-19-8
Molekylær formel La(OH)3
MDL nummer MFCD00016160
Synonym lanthanum hydroxide, la oh 3, lanthanum hydroxide van, lanthanum 3+ trihydroxide, acmc-1c707, lanthanum 3+ ion trihydroxide, lanthanum iii hydroxide trace rare earth metals basis 50g
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum (III) hydroxide
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in strong acids.
Formel vægt 189.93
Procent renhed 99.95%