Få mere at vide
Lanthanum(III) fluoride, Optical Grade, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357677 1 g 1g
11347677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014061.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-38-1
Molekylær formel F3La
Molekylvægt (g/mol) 195.90
MDL nummer MFCD00011073
InChI nøgle BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthanum(3+) trifluoride
SMIL [F-].[F-].[F-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) fluoride
Smeltepunkt 1493°C
Fysisk form Broken Crystals
Mængde 1 g
Lineær formel LaF3
Formel vægt 195.9
Grad Optical
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.936 g/mL