Få mere at vide
Lanthanum(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Lanthanum(III)fluorid bruges i phosphorlampebelægning, kulbueelektroder og i lasere. Det bruges også i fluoridselektive elektroder. Yderligere bruges det som et ikke-jernholdigt metaladditiv og bruges i metallegeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) fluoride, anhydrous |
| Smeltepunkt | 1493°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 195.9 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |