Få mere at vide
Lanthanum(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396348
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396348 250 g 250g
11386348 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011273.30
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Lanthanum(III)fluorid bruges i phosphorlampebelægning, kulbueelektroder og i lasere. Det bruges også i fluoridselektive elektroder. Yderligere bruges det som et ikke-jernholdigt metaladditiv og bruges i metallegeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-38-1
Molekylær formel F3La
Molekylvægt (g/mol) 195.90
MDL nummer MFCD00011073
InChI nøgle BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[La+3]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) fluoride, anhydrous
Smeltepunkt 1493°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vægt 195.9
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 5.936 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.