Få mere at vide
Lanthanum(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386348
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386348 50 g 50g
11396348 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011273.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Lanthanum(III)fluorid bruges i phosphorlampebelægning, kulbueelektroder og i lasere. Det bruges også i fluoridselektive elektroder. Yderligere bruges det som et ikke-jernholdigt metaladditiv og bruges i metallegeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-38-1
Molekylær formel F3La
Molekylvægt (g/mol) 195.90
MDL nummer MFCD00011073
InChI nøgle BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) fluoride, anhydrous
Smeltepunkt 1493°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vægt 195.9
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 5.936