Få mere at vide
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316928
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316928 50 g 50g
11306928 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013663.18
Request Bulk or Custom Format
Lanthanfluorid, vandfri, anvendes i vid udstrækning til fremstilling og undersøgelse af fluorglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-38-1
Molekylær formel F3La
Molekylvægt (g/mol) 195.90
MDL nummer MFCD00011073
InChI nøgle BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) fluoride
Smeltepunkt 1493°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel LaF3
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 195.9
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.936 g/mL