Få mere at vide
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11354118
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354118 10 g 10g
11344118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041414.09
Request Bulk or Custom Format
Til vakuumaflejring
Lanthanfluorid, vandfri, anvendes i vid udstrækning til fremstilling og undersøgelse af fluorglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-38-1
Molekylær formel F3La
Molekylvægt (g/mol) 195.90
MDL nummer MFCD00011073
InChI nøgle BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) fluoride
Smeltepunkt 1493°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel LaF3
Opløselighedsinformation Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vægt 195.9
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.936 g/mL