Få mere at vide
Lanthanum(III)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023280
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11482658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16673.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-38-1
Molekylær formel F3La
Molekylvægt (g/mol) 195.90
MDL nummer MFCD00011073
InChI nøgle BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lanthan(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) fluoride
Smeltepunkt 1493°C
Mængde 25 g
Lineær formel LaF3
Formel vægt 195.9
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.936